Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Produktkod. 11772354
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Kolumnkapacitet:
4 mL
8 mL
16 mL
24 mL
40 mL
Kvantitet:
10/Cs.
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11772354
Brand: DWK Life Sciences 4204001020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk att använda med FPLC™ system, peristaltiska pumpar eller gravitationsflöde till 15psi
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
  • Slitstarkt borosilikatglas
  • Med flödesadaptrar
  • Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
  • Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
  • Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
  • Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
  • Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
  • Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Endcapped Ja
För användning med (applikation) Jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktionsmedia
Kvantitet 10/Cs.
Temperaturområde (metriskt). 0 till 50 °C
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Typ Ekonomikromatografikolumn
Max. Tryck 14,5 psi
Porstorlek 20μ m
Kolumnkapacitet 16 mL
Längd (metrisk) 200 mm
Material Borosilikatglas typ I klass A
Stödmaterial HDPE
Kontakttyper Luer lock hane
Tvärsnittsarea 0,79 cm 3
Steriliseringsmetod 2N NaOH eller 100 % etanol