Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Produktkod. 12963341
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Kolumnkapacitet:
4 mL
8 mL
16 mL
24 mL
40 mL
Kvantitet:
10/Cs.
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kolumnkapacitet Kvantitet Förpackningsstorlek
12963341 200 mm 16 mL Varje Varje
12903351 500 mm 40 mL Varje Varje
12923341 100 mm 8 mL Varje Varje
11792354 500 mm 40 mL 10/Cs. Paket med 10
11782354 300 mm 24 mL 10/Cs. Paket med 10
11772354 200 mm 16 mL 10/Cs. Paket med 10
11762354 100 mm 8 mL 10/Cs. Paket med 10
12983341 300 mm 24 mL Varje Varje
12903341 50 mm 4 mL Varje Varje
11752354 500 mm 4 mL 10/Cs. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12963341 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4204011020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.10 SEK
    345.48 SEK / Paket med 1
    Save 76.62 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Idealisk att använda med FPLC™ system, peristaltiska pumpar eller gravitationsflöde till 15psi
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
  • Slitstarkt borosilikatglas
  • Med flödesadaptrar
  • Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
  • Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
  • Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
  • Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
  • Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
  • Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
Specifikationer
Max. Tryck 14,5 psi
Porstorlek 20μ m
Kolumnkapacitet 16 mL
Längd (metrisk) 200 mm
Material Borosilikatglas typ I klass A
Stödmaterial HDPE
Kontakttyper Luer lock hane
Tvärsnittsarea 0,79 cm 3
Steriliseringsmetod 2N NaOH eller 100 % etanol
Temperaturområde (metriskt). 0 till 50 °C
Kvantitet Varje
För användning med (applikation) Jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktionsmedia
Endcapped Ja
Typ Ekonomikromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 10 mm