Läs mer
Kimble™ Lågformade Griffin-bägare med pip
Produktkod. 10798985
Change view
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
2000 mL
Graduation Range:
200 till 1400 ml
200 till 2000 ml
Ökar:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Graduation Range Ökar unitSize
10798985 1500 mL 200 till 1400 ml 100 mL Paket med 16
11736333 2000 mL 200 till 2000 ml 100 mL Paket med 4
31925054 2000 mL 200 till 2000 ml 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10798985 Leverantör Kimble™ Leverantörsnummer 140001500
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en tjock, lätt utsvängd topp med pärlor, Kimble™ Lågformade Griffin-bägare med pip har utmärkta hällegenskaper och en enhetlig sidovägg och bottentjocklek som gör dem lämpliga för användning på en värmeplatta.
  • Markeringsyta för matt finish för användning med en vanlig penna
  • Lättläst vit graderad skala för att mäta och/eller blanda vätskor
  • Design möter ASTM Specifikation E960, typ I-krav
  • Tillverkad av 33 expansionsglas med låg extraherbar borosilikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
Kapacitet (engelska) 50,72 oz.
Diameter (engelska) Yttre 4,72 tum
Diameter (metrisk) Yttre 12 cm
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För mätning och blandning av vätskor
Graduation Range 200 till 1400 ml
Höjd (engelska) 6,49 tum
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Inkluderar Pip
Ökar 100 mL
Etiketttyp Hållbar matt märkning
Kvantitet Varje
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E960
skala Dubbel vitskala
Stil Griffin