Läs mer
Kimble™ Lågformade Griffin-bägare med pip
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
2000 mL
Graduation Range:
200 till 1400 ml
200 till 2000 ml
Ökar:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 4
Beskrivning
- Markeringsyta för matt finish för användning med en vanlig penna
- Lättläst vit graderad skala för att mäta och/eller blanda vätskor
- Design möter ASTM Specifikation E960, typ I-krav
- Tillverkad av 33 expansionsglas med låg extraherbar borosilikat
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| Kapacitet (engelska) | 67,62 uns |
| Diameter (engelska) Yttre | 5,11 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För mätning och blandning av vätskor |
| Graduation Range | 200 till 2000 ml |
| Höjd (engelska) | 7,48 tum. |
| Höjd (metrisk) | 19 cm |
| Visa mer |