Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Mikrorör
Produktkod. 14824171
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
Polypropen
RNas-, DNas-, pyrogenfri
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material unitSize
14824171 1,5 ml Polypropen Paket med 500
17700888 0,5 ml RNas-, DNas-, pyrogenfri -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14824171 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7495101501
För användning med Pellet Pestle
  • Välj autoklaverbar polypropen eller RNase-, DNase-, pyrogenfritt material (tillverkat under M5 .5 [Klass 10 000] renrumsförhållanden)
  • Individuellt inslagna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Material Polypropen
Produkttyp Mikrorör
Dnase Free Ja
Kapacitet 0,05 oz., 1,5 ml