Beskrivning
För användning med Pellet Pestle
- Välj autoklaverbar polypropen eller RNase-, DNase-, pyrogenfritt material (tillverkat under M5 .5 [Klass 10 000] renrumsförhållanden)
- Individuellt inslagna
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,01 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Material | RNas-, DNas-, pyrogenfri |
| Produkttyp | Mikrorör |
| Dnase Free | Ja |