Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Mikrorör
Produktkod. p-4883110
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
Polypropen
RNas-, DNas-, pyrogenfri
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 14824171
Brand: DWK Life Sciences 7495101501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Pellet Pestle
  • Välj autoklaverbar polypropen eller RNase-, DNase-, pyrogenfritt material (tillverkat under M5 .5 [Klass 10 000] renrumsförhållanden)
  • Individuellt inslagna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Material Polypropen
Produkttyp Mikrorör
Dnase Free Ja
Kapacitet 0,05 oz., 1,5 ml