Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipare
Produktkod. 10604393
Kapacitet:
0,13 oz., 4 ml
0,33 oz., 10 ml
1,01 oz., 30 ml
Examen:
0,5 till 4 ml
1 till 9 ml
2 till 25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10604393
Brand: DWK Life Sciences 8855100020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med tandad PTFE mortelstöt och graderad tub
  • Radiella tandningar på den nedre delen av PTFE-stöten levererar homogenat till den cylindriska delen av röret
  • Pistelskaft i rostfritt stål
  • Graderingarna smält in i glasröret
  • Rör och stötar är utbytbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 20
Diameter (engelska) Skaft 0,15 tum.
Diameter (metrisk) axel 4mm
Kapacitet (engelska) 0,13 oz.
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Produkttyp mortelstöt och graderad tub
Examen 0,5 till 4 ml
Längd (engelska) mortelstöt 8,46 tum.
Längd (metrisk) mortelstöt 215mm
Längd (engelska) rör 4,9 tum
Längd (metrisk) rör 125mm
Kapacitet 0,13 oz., 4 ml