Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipare
Produktkod. 17730888
Kapacitet:
0,13 oz., 4 ml
0,33 oz., 10 ml
1,01 oz., 30 ml
Examen:
0,5 till 4 ml
1 till 9 ml
2 till 25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17730888
Brand: DWK Life Sciences 8855100021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med tandad PTFE mortelstöt och graderad tub
  • Radiella tandningar på den nedre delen av PTFE-stöten levererar homogenat till den cylindriska delen av röret
  • Pistelskaft i rostfritt stål
  • Graderingarna smält in i glasröret
  • Rör och stötar är utbytbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 21
Diameter (engelska) Skaft 0,23 tum
Diameter (metrisk) axel 6mm
Kapacitet (engelska) 0,33 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Produkttyp mortelstöt och graderad tub
Examen 1 till 9 ml
Längd (engelska) mortelstöt 8,38 tum.
Längd (metrisk) mortelstöt 213mm
Längd (engelska) rör 5,03 tum.
Längd (metrisk) rör 128mm
Kapacitet 0,33 oz., 10 ml