Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipare
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet:
0,13 oz., 4 ml
0,33 oz., 10 ml
1,01 oz., 30 ml
Examen:
0,5 till 4 ml
1 till 9 ml
2 till 25 ml
Pakningsstørrelse:
Varje
Beskrivelse
Med tandad PTFE mortelstöt och graderad tub
- Radiella tandningar på den nedre delen av PTFE-stöten levererar homogenat till den cylindriska delen av röret
- Pistelskaft i rostfritt stål
- Graderingarna smält in i glasröret
- Rör och stötar är utbytbara
Tekniske data
Tekniske data
| Storlek | 22 |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,23 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 6mm |
| Kapacitet (engelska) | 1,01 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Produkttyp | mortelstöt och graderad tub |
| Examen | 2 till 25 ml |
| Längd (engelska) mortelstöt | 8,85 tum. |
| Längd (metrisk) mortelstöt | 225mm |
| Längd (engelska) rör | 6,2 tum. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion