Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipare
Kapacitet:
0,13 oz., 4 ml
0,33 oz., 10 ml
1,01 oz., 30 ml
Examen:
0,5 till 4 ml
1 till 9 ml
2 till 25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Med tandad PTFE mortelstöt och graderad tub
- Radiella tandningar på den nedre delen av PTFE-stöten levererar homogenat till den cylindriska delen av röret
- Pistelskaft i rostfritt stål
- Graderingarna smält in i glasröret
- Rör och stötar är utbytbara
Specifications
Specifications
| Storlek | 20 |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,15 tum. |
| Diameter (metrisk) axel | 4mm |
| Kapacitet (engelska) | 0,13 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Produkttyp | mortelstöt och graderad tub |
| Examen | 0,5 till 4 ml |
| Längd (engelska) mortelstöt | 8,46 tum. |
| Längd (metrisk) mortelstöt | 215mm |
| Längd (engelska) rör | 4,9 tum |
| Show More |