Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Reagenssprutor med gängslipad skarv
Produktkod. 11773143
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
125 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
5 cm
6,5 cm
Standard konisk fog:
19/22
24/40
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Standard konisk fog Förpackningsstorlek
11773143 50 ml 5 cm 19/22 Varje
17484372 125 ml 6,5 cm 24/40 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11773143 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4225300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillhandahåll enhetlig spraydimma av visualiseringsreagenser för TLC och papperskromatografi; använd med all standard TLC reagenser och de flesta frätande vätskor
  • Vätska berör endast icke-reaktivt borosilikatglas atomizing spruthuvud och kolv
  • Sprayhuvud-till-kolv-anslutning består av skruvgängad standard konisk jordfog, anslutningslock och lossningsring
  • Använd sprutan vid 3 till 5psi (0,021 till 0,035 MPa)
  • Justera spraymönstret genom att variera tummens position på ventilationshålet
  • Autoklaverbar (efter att locket, lossningsringen och O-ringen har tagits bort)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Anslutningar Skruvgänga jordfog, anslutningslock, lossningsring
Material Glas
Kvantitet 1 fall
Typ TLC Reagensspruta
För användning med (applikation) För att tillhandahålla enhetlig spraydimma av visualiseringsreagenser för TLC och papperskromatografi
För användning med (utrustning) Standard TLC Reagens och mest frätande vätskor
Driftstryck 3 till 5 psi
Standard konisk fog 19/22
Höjd (engelska) 6,85 tum.
Höjd (metrisk) 17.4 cm
Diameter (engelska) Yttre 1,96 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 5 cm