Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Reagenssprutor med gängslipad skarv
Descripción
Tillhandahåll enhetlig spraydimma av visualiseringsreagenser för TLC och papperskromatografi; använd med all standard TLC reagenser och de flesta frätande vätskor
- Vätska berör endast icke-reaktivt borosilikatglas atomizing spruthuvud och kolv
- Sprayhuvud-till-kolv-anslutning består av skruvgängad standard konisk jordfog, anslutningslock och lossningsring
- Använd sprutan vid 3 till 5psi (0,021 till 0,035 MPa)
- Justera spraymönstret genom att variera tummens position på ventilationshålet
- Autoklaverbar (efter att locket, lossningsringen och O-ringen har tagits bort)
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 1,69 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Anslutningar | Skruvgänga jordfog, anslutningslock, lossningsring |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 1 fall |
| Typ | TLC Reagensspruta |
| För användning med (applikation) | För att tillhandahålla enhetlig spraydimma av visualiseringsreagenser för TLC och papperskromatografi |
| För användning med (utrustning) | Standard TLC Reagens och mest frätande vätskor |
| Driftstryck | 3 till 5 psi |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?