Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ TLC Cylindriska framkallningstankar
Produktkod. 12746728
Change view
Stängningsmaterial:
Glas
Håller:
5 L x 10 cm B Tallrik
Kvantitet:
1/Förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsmaterial Håller Kvantitet Förpackningsstorlek
12746728 Glas 5 L x 10 cm B Tallrik 1/Förp. Varje
1 options
Produktkod. 12746728 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4161701120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1144.50 SEK
    933.86 SEK / Paket med 1
    Save 210.64 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-04-2027
Cylindriska glastankar för utveckling av 5 x 10 cm (2 x 3,9 tum. ) och 5 x 20 cm (2 x 7,9 tum. ) tallrikar
Tankar ger maximal ångfasmättnad med en minimal mängd lösningsmedel
Specifikationer
Stängningsmaterial Glas
Material Borsilikatglas
Kvantitet 1/Förp.
Typ Cylindrisk TLC Utveckla tank
För användning med (applikation) Ger maximal ångfasmättnad med en minsta mängd lösningsmedel
Håller 5 L x 10 cm B Tallrik
Form Cylindrisk