Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ TLC Cylindriska framkallningstankar
Stängningsmaterial:
Glas
Håller:
5 L x 10 cm B Tallrik
Kvantitet:
1/Förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
Tankar ger maximal ångfasmättnad med en minimal mängd lösningsmedel
Especificaciones
Especificaciones
| Stängningsmaterial | Glas |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 1/Förp. |
| Typ | Cylindrisk TLC Utveckla tank |
| För användning med (applikation) | Ger maximal ångfasmättnad med en minsta mängd lösningsmedel |
| Håller | 5 L x 10 cm B Tallrik |
| Form | Cylindrisk |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido