Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™ Heavy-Wall filterflaskor
Produktkod. 11752754
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11752754 2000 mL Varje
12851531 1000 mL Varje
11702794 4 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11752754 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9537602002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tungväggigt borosilikatglas ger mekanisk styrka för vakuumfiltrering
Kimble Chase KimCote™ plastbelagda glasvaror ger ett extra mått av säkerhet i händelse av brott
  • KimCote™ säkerhetsbeläggning av plast
  • ≠2 sidoarm för anslutning till 0..25 tum. (6 mm) ID flexibel slang
  • 125mL kolv: Med nr 5 propp
  • 1, 2 och 4L kolvar: Med nr 8 proppskarv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Innerslang 0.6 cm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Stängningsstorlek 8