Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 16 ml bearbetad hals N-51A borosilikatglasflaskor med obunden polyetenförslutning
Produktkod. 15384768
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Produktkod. 15384768
Brand: DWK Life Sciences 60975L4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbetad hals OPTICLEAR™ injektionsflaskor är utmärkta för förpackning av läkemedelsprodukter.
  • 51 EXPANSIONSFLASKOR MED VERKTYG AV EXPANSIONSGLAS MED OBÄSTADE POLYETYLENSTÄNGNINGAR
  • Halsarna är bearbetade för en exakt passform med polyetenförslutningar
  • Flaskor och förslutningar levereras i både förpacknings- och fodralmängder
  • Levereras med stängd botten, tvådelad förslutning
  • Kapacitet 16mL, Kapacitet 4 dram
  • Höjd 52mm, OD 25mm
  • Hylla Förpackningsmängd 72, 288 kartong
  • Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 15 mL
För användning med (applikation) Allmänt syfte
Trådstil Pluggstoppare
Volym (engelska) 4 dr.
Produktlinje Kimble
Volym (metrisk) Totalt 15 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Höjd (metrisk) 52 mm
Kvantitet 72 Pk., 288 Fall
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass B
Typ Flaska