Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100 ml päronformade glascentrifugrör med Pennyhead-proppar
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
KIMAX™ rör som används för bestämning av små mängder fasta ämnen i stora volymer vätskor. Rekommenderas för bestämning av fritt vatten och sediment i diesel och andra destillatbränslen, som en godkänd indikation på produktkvalitet (ASTM D2709).
- KIMAX™ rör tillverkat med tyngre väggar för att klara högre centrifugeringshastigheter
- Kalibrerad för att innehålla
- Vågen är slitstark svart keramisk emalj
- Ersättande pennyhead glaspropp är 850100-0016. Centrifugera inte med proppen i röret.
- Kapacitet 100 ml
- Max RCF 800
- Rör OD 58mm, Längd utan propp 160mm
- Stjälkgraderingar i 0,01mL till 0,2mL med en tolerans på± 0,01 ml
- Kroppsgradering vid 25mL med en tolerans på± 1,0 ml
- Kroppsgraderingar vid 50 och 100mL med en tolerans på± 2,0 ml
- Fall av 6
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438, ASTM D2709 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Används för bestämning av små mängder fasta ämnen i stora volymer vätskor |
| Stopparnummer | 16 |
| Tolerans | 0 till 0,2 ml in± 0,01 ml, 25 ml in± 1 ml,> 25 ml in± 2 ml |
| Form | Päron |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Visa mer |