Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Phenolic Caps med Pulp/Vinyl Liners
Beskrivning
- Ekonomisk kombination av generell lock och liner
- God kemisk resistens mot milda syror, alkalier, alkoholer, vattenlösningar, oljor och lösningsmedel
- Speciellt formulerat fenolhattmaterial
- Polyvinylbeklädd massakartongsliner
- Får inte autoklaveras
- Rekommenderas inte för kolväten eller blekmedel
- Färg: svart
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Fenolharts |
| nr per ärende | 144 Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Halsfinish | 20-400 |
| För användning med (utrustning) | Flaska |
| Förslutningsfoder | Massa/vinyl |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Fenollock |