Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Score-Break kortskaftade ampuller
Produktkod. 17770858 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17770858 2 ml
1 options
Produktkod. 17770858 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 12050G2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 SEK
    632.21 SEK / Paket med 144
    Save 59.79 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 27-04-2027
Erbjuder maximal lösningsstabilitet, enkel förslutning och öppning
  • Kimax-51™ glaskonstruktion
  • United States Pharmacopeia (USP ) Borosilikat av typ I
  • Poängbrytning för enkel öppning
  • Ingen ampulfil behövs
  • Spetstätning
  • Kapacitet: 2ml
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Förinställd ampull
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 1.2 cm
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Höjd (metrisk) 61 mm
Längd (metrisk) 6.1cm
Längd (engelska) 2,4 tum
Längd (metrisk) Kropp 3cm
Längd (engelska) Kropp 1,18 tum.