Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ Score-Break Trimmade-Stam ampuller
Produktkod. p-316740
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Färg:
Bärnsten
Diameter (engelska) Yttre:
0,47 tum.
Längd (engelska) Kropp:
1,18 tum.
Produktkod. 17760858
Brand: DWK Life Sciences™ 12040G2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud maximal lösningsstabilitet, enkel förslutning och öppning
  • Välj mellan Amber 203 eller Kimax-51™ rensa
  • United States Pharmacopeia (USP ) Borosilikatglas av typ I
  • Dra tätt
  • Skårad, trimmad skaft för enkel öppning
  • Särskild ampullfil krävs inte
Ampuller av bärnsten
  • 1 ml och 2 ml
  • Kimax-51™ ampuller
    • 2 ml och 20 ml
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 2 ml
    Material Borsilikatglas
    Produkttyp Förinställd ampull
    Färg Bärnsten
    Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
    Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
    Längd (metrisk) 7.5cm
    Längd (engelska) 2,95 tum.
    Längd (metrisk) Kropp 3cm
    Längd (engelska) Kropp 1,18 tum.