Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Skruvlock för engångsglasrör
Product Code. 11825115
Change view
Click to view available options
Färg:
Naturlig
Stängningsstorlek:
13-415
Unit Size:
Paket med 1000
Product Code. Färg Stängningsstorlek unitSize
11825115 Naturlig 13-415 Paket med 1000
1 options
Product Code. 11825115 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 73805B13415
Only null left
Add to basket
Add to basket
Foderfria stängningar i ett stycke med inre tätningsring
Tillverkad av polypropen. Kimble Chase™ Skruvlock för engångsglasrör är autoklaverbara.
  • Polypropen
  • Autoklaveringsbar
Compliance
Designad från ASTM™ E 982
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ASTM E982
Stängningsstorlek 13-415
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Färg Naturlig
För användning med (utrustning) Engångsglasrör