Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Solida borosilikatglaspärlor för destillationskolonner
Produktkod. 15105205
Change view
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
1lb
Paket med 3000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15105205 5 mm Paket med 3000
14851192 6 mm 1lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15105205 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 135005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2656.50 SEK
    2125.35 SEK / Paket med 3000
    Save 531.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Motstå angrepp av vätskor eller ångor
Kan användas som blandningspärlor, kokande stenar eller packning
Beställningsinfo
Förpackad i 1 lb. lådor
Specifikationer
Typ Beads
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 5 mm
För användning med (utrustning) Distillation Columns