Beskrivning
- För användning med 13 och 20 mm serumförberedda flaskor och flaskor
- Universell grå klorobutylformulering uppfyller USP , EP och JP krav för globalt marknadsförda läkemedelsprodukter
- Innehåller inga mjukgörare, 2-merkapto-bensotiazol, nitrosaminprekursorer eller naturgummilatex
- Tillämpbar på vattenlösningar med ett pH-område på 2 till 10
- PTFE-beläggning förbättrar kemisk kompatibilitet och minimerar ytinteraktioner
Beställningsinfo
Durometer 50.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP, EP, JP |
| Beskrivning | Latexfri |
| För användning med (applikation) | För forsknings- och läkemedelsförpackningsapplikationer |
| För användning med (utrustning) | 20 mm GPI aluminiumtätning |
| Hårdhet | 50 Durometer |
| Kvantitet | 100/Cs. |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Visa mer |