Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Bearbetad hals N-51A Borosilikatglasflaskor med obunden polyetenförslutning
Produktkod. 15374768
Volym (metrisk):
4 mL
12 mL
Höjd (metrisk):
45 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
21 mm
Volym (engelska):
1 dr.
3.2 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 432
Paket med 864
Produktkod. 15374768
Brand: DWK Life Sciences 60975L3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbetad hals OPTICLEAR™ injektionsflaskor är utmärkta för förpackning av läkemedelsprodukter. Finns i en mängd olika kapaciteter (4mL, 12mL, 20mL) i hyllförpackningar om 72 st.
  • Halsarna är bearbetade för en exakt passform med polyetenförslutningar
  • Flaskor och förslutningar levereras i både förpacknings- och fodralmängder
  • Levereras med stängd botten, tvådelad förslutning
  • Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
  • Alternativ:
    • Kapacitet 4 ml / 1 dram: Höjd 45 mm, ytterdiameter 15 mm, fodral på 864
    • Kapacitet 12 ml / 3 dram: höjd 50 mm, ytterdiameter 21 mm, fodral på 432
    • Kapacitet 20 ml / 5 dram: höjd 55 mm, ytterdiameter 27 mm, fodral på 216
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Klassificering B
    Färg Klart
    Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
    Material Borsilikatglas
    Volym (metrisk) 12 mL
    Volym (engelska) 3.2 dr.
    Produktlinje Kimble
    Volym (metrisk) Totalt 12 mL
    Stängningsmaterial Polyeten
    Förslutningstyp Öppna bottenproppen
    Höjd (metrisk) 50 mm
    Kvantitet 72 Pk.
    Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass B
    Typ Flaska