Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie™ Diabolo Handrengöring
Produktkod. 12691346
Volym (metrisk):
3.5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12691346
Brand: Kimberly-Clark™ 9533
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kimcare Industries™ DIABOLO Hand Cleanser har en balanserad pH-formel med mjukgörande medel för att minska risken för hudirritation och torra händer.
  • För allmän handrengöring
  • Rengör och vårdar arbetande händer
  • Balanserad pH-formel med mjukgörande medel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handrengöring
Färg Orange
Mått (L x B x H) 24.4 x 17.23 x 13.2 cm
För användning med (utrustning) Kimberly-Clark Professional dispenser för handrengöring
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 27.8 cm
Kvantitet 2 Pk.
Volym (engelska) 118,3 oz.
Volym (metrisk) 3.5 L