Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie™ Premier Hand Cleanser
Volym (metrisk):
3,5 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Grön, lätt doftande flytande gel handrengöring
- Avancerad formula tar bort tung olja, fett, tjära och de flesta bläck
- Innehåller Aloe Vera och andra naturliga fuktkrämer för att ge näring åt huden
- Kostnadseffektiv lösning
- För hektiska arbetsmiljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handrengöring |
| Färg | Klart |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Mått (L x B x H) | 24.4 x 17.23 x 13.2 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att ta bort tung olja, fett, tjära och de flesta bläck. |
| För användning med (utrustning) | Kimberly-Clark Professional Handrengöringsdispenser |
| Längd (engelska) | 10,6 tum |
| Längd (metrisk) | 26.8 cm |
| Kvantitet | 2 Pk. |
| Volym (engelska) | 118,3 oz. |
| Visa mer |