Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Interfold medicinska våtservetter
Mått (L x B):
18.6 x 10.8 cm
Förpackningsstorlek:
80 ark
Beskrivning
- Mjuk, stark och absorberande
- Vit till färgen
- Designad för vård- och sjukvårdsindustrin
- Även lämplig för laboratorier och vetenskapsområden
- Dispenseras en i taget från dispenserlådan
- 80 ark per kartong
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Interfold Wiper |
| Längd (engelska) | 10,62 tum |
| Längd (metrisk) | 35.1 cm |
| Bredd (engelska) | 10.62 in |
| Bredd (metrisk) | 27 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 18.6 x 10.8 cm |
| Förpackningsmängd | 80 ark/kartong |
| Visa mer |