Läs mer
Kimtech™ A5 steril integrerad huva och mask
Beskrivning
Steril renrumshuva med en mask integrerad i huven.
- Genomsnittlig bakteriefiltreringseffektivitet (BFE) på 96 %
- Polypropen som andas SMS tyg
- Trippelpåsad och vakuumförpackad
- Lämplig för ISO Klass 5 eller högre renrum
- Slipsar som görs rena för enkel klädsel och viks ut och in för aseptisk påklädning
- Skyddande huva-och-mask-kombinationer är gjorda utan latex, silikon eller BHT-konserveringsmedel
- Designad för engångsbruk
- CE-certifierad, kategori III
- Varje individuellt förpackad mask och huva har en sterilitetsindikator
- Tillverkad i en ISO-certifierad anläggning, rena processer och individuellt förpackade under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Integrerad huva och mask |
| Storlek | Universell |
| Material | Polypropen SMS Tyg |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Slipsar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Modell | 36072 |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | Typ 6, kategori III PPE |
| Visa mer |