Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Absorberande handdukar
Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Färg:
Vitt
Unit Size:
Paket med 16
Description
- Vikta torkare är inslagna i en stänksäker, vattenavvisande polybag för omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i ditt arbetsområde.
- Kimtech™ erbjuder en rad pålitliga, högpresterande torkare, var och en lämpad för en specifik uppgift inom kontrollerade områden som transport, sjukvård och tillverkning.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Absorberande handduk |
| Längd (engelska) | 18,9 tum |
| Längd (metrisk) | 51 cm |
| Bredd (engelska) | 19,3 tum. |
| Bredd (metrisk) | 40 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 48 x 38 cm |
| Formatera | Vikt |
| För användning med (applikation) | Torkningsuppgifter där låg ludd eller användning av kemikalier krävs. Konstruerad för kritiska applikationer som involverar lösningsmedel, bläck och färger |
| Show More |