Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ Centerfeed Wipers
Produktkod. 17112242 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17112242 Vitt
1 options
Produktkod. 17112242 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 61930
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Centerfeed, vita torkare för avtorkningsjobb där precision och tillförlitlighet är avgörande. Kimtech™ Centrefeed Wipers för utmärkt uppsugningsförmåga och luddsnål avtorkning. Beständig mot syra, bas och lösningsmedel.
  • Konstruerad för tygliknande mjukhet, utmärkt absorptionsförmåga och avtorkning med låg ludd med låga extraherbara ämnen (inga bindemedel eller ytaktiva ämnen)
  • Designad för att fungera bra med lösningsmedel, syra-, bas- och lösningsmedelsbeständig)
  • Levereras i ett centerfeed system, snabb laddning, lätt att rengöra dispenser Idealisk för alla miljöer som kräver snabb, enkel och hygienisk tillgång till torkare
  • Använder:
    • För en specifik uppgift inom kontrollerade områden som transport, sjukvård och tillverkning
    • Idealisk för att torka jobb där precision och tillförlitlighet är avgörande, såsom rena tillverknings- och utskriftsmiljöer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Kraftig torkare
    Längd (engelska) 19,1 tum.
    Längd (metrisk) 48.6 cm
    Bredd (engelska) 7 tum
    Bredd (metrisk) 17.8 cm
    Material Virgin Wood Fiber
    Färg Vitt
    Beskrivning 6 rullar x 225 ark, vit (totalt 1 350)
    För användning med (applikation) Lämplig för specifika uppgifter inom kontrollerade områden som transport, sjukvård och tillverkning
    Förpackningsmängd 6 rullar x 225 ark (totalt 1 350)