Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Mikrofiberputsdukar
Produktkod. 12611466 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12611466 Blått Paket med 25
12621466 Grön Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12611466 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7635
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kimtech™ Mikrofiberpolerdukar för en mängd olika torrpoleringsuppgifter, såsom ytbehandling vid målning och rengöring av glasytor.
  • Idealisk för en mängd olika torrpoleringsuppgifter
  • Förpackad i en stänksäker, vattenavvisande polybag
  • Återanvändbara dukar
  • Idealisk i kontrollerade områden som transport, sjukvård och tillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Polerduk
Längd (engelska) 15,4 tum.
Längd (metrisk) 39 cm
Bredd (engelska) 15,4 tum.
Bredd (metrisk) 39 cm
Material papper
Färg Blått
Mått (L x B) 39 x 39 cm (15,4 x 15,4 tum)
Förpackningsmängd 25/Låda