Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Mikrofiberputsdukar
Färg:
Blått
Grön
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Idealisk för en mängd olika torrpoleringsuppgifter
- Förpackad i en stänksäker, vattenavvisande polybag
- Återanvändbara dukar
- Idealisk i kontrollerade områden som transport, sjukvård och tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Polerduk |
| Längd (engelska) | 15,4 tum. |
| Längd (metrisk) | 39 cm |
| Bredd (engelska) | 15,4 tum. |
| Bredd (metrisk) | 39 cm |
| Material | papper |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 39 x 39 cm (15,4 x 15,4 tum) |
| Förpackningsmängd | 25/Låda |
| Sterilitet | Icke-steril |