Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Rengöringstorkare
Mått (L x B):
38,5 x 35,1 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Insvept i en stänksäker, vattenavvisande polybag för omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i ditt arbetsområde. Lämplig för ISO Klass 4 eller högre renrumsmiljöer.
- Vitt
- 1-lagers
- Kvartsvikt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 15,2 tum |
| Längd (metrisk) | 40.4 cm |
| Bredd (engelska) | 14.96 in |
| Bredd (metrisk) | 38.7 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 38,5 x 35,1 cm |
| Formatera | Quarter Vik |
| För användning med (applikation) | Torrtorkning av kritisk utrustning och ytor inom läkemedel, högteknologisk bioteknik, medicinteknisk industri och livsmedelsindustri |
| Visa mer |