Läs mer
Ansell Kimtech™ G3 EvT Prime™ nitrilhandskar
Produktkod. 32178732 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
32178732 Medium
32178731 X-Small
32178736 Small
32178733 Large
32178734 X-Large
32178735 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 32178732 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 62007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.18 SEK
    1860.16 SEK / Paket med 1000
    Save 570.02 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
G3 EvT Prime™ nitrilhandskar är icke-sterila, puderfria, ambidextrösa och har texturerade fingertoppar.
  • Vit nitrilhandske för renrum
  • Dubbelklorerad och dubbelpåsad
  • Pärlklädd manschett
  • Amidfri
  • Inte tillverkad av silikon
  • Återvinningsbart via programmet RightCycle™
  • För användning inom följande branscher: Flyg- och originalutrustningstillverkning, tillverkning av medicintekniska produkter, halvledartillverkning, läkemedel/bioteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3
Renrumsklass Class 1 (ISO 3)
Accelerator gratis Yes
AQL 1.5
Färg White
Disponibel Single-use
Exteriör finish Partially Textured
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Storlek Medium
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 4,7 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Kvantitet 1000/Cs. (10 boxes of 100)