Läs mer
Ansell Kimtech™ G3 EvT Prime™ nitrilhandskar
Product Code. 32178736 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek
32178736 Liten
32178731 X-Small
32178732 Intermediär
32178733 Betydande
32178734 X-large
32178735 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 32178736 Supplier Ansell Supplier No. 62006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.18 SEK
    1860.16 SEK / Paket med 1000
    Save 570.02 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
G3 EvT Prime™ nitrilhandskar är icke-sterila, puderfria, ambidextrösa och har texturerade fingertoppar.
  • Vit nitrilhandske för renrum
  • Dubbelklorerad och dubbelpåsad
  • Pärlklädd manschett
  • Amidfri
  • Inte tillverkad av silikon
  • Återvinningsbart via programmet RightCycle™
  • För användning inom följande branscher: Flyg- och originalutrustningstillverkning, tillverkning av medicintekniska produkter, halvledartillverkning, läkemedel/bioteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 3
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,7 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Kvantitet 1000/Cs. (10 lådor med 100 stycken)