Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ G3 Latex Ambidextrous Handskar
Storlek:
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Säker efterlevnad:
- PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425
- SV ISO 374-1:2016 Typ C (K) Kemiskt Stänkskydd
- EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier
- SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och virusskydd
- Analyscertifikat tillgängligt online
- Latexmaterial av hög kvalitet ger höga nivåer av föroreningsskydd mot mikroorganismer, kemikaliestänk, partiklar och extraherbara material.
- Lämplig för användning i ISO Klass 3 eller högre renrum, och försedda med teknisk information för att visa efterlevnad av regelverk.
- Handskar är icke-sterila, ambidextrösa, engångshandskar och en naturlig färg.
- Texturerad handflata och fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer.
- Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
- Tillverkad av naturgummilatex tvättad upprepade gånger i ultrarent avjoniserat vatten och innehåller inget pulver, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001; CE CAT III; Kategori III PPE - CE Complex |
| Färg | Naturlig |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Latex |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | Betydande |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Handske manschettstil | Pärlstav |
| Längd (metrisk) | 30 cm |