Läs mer
Kimtech™ G3 NxT Nitrilhandskar
Beskrivning
- Noggrant testade för att säkerställa regelefterlevnad, vilket gör dem lämpliga för ISO Klass 3 eller högre renrumsmiljöer
- Syntetiskt nitrilpolymermaterial är designat för passform och tillförlitlighet, med texturerade fingertoppar för förbättrat grepp och utmärkt vattentäthet som resulterar i låg risk för pinholes
- Ambidextrous och har en pärlformad manschett för extra styrka och lätt att ta på sig, så att bäraren helt enkelt kan greppa och gå utan rädsla för att slita sönder materialet
- Latex-, silikon- och puderfri
- Frånvaron av naturgummilatex minskar risken för TYPE 1-handskrelaterade reaktioner, vilket skyddar både bäraren och appliceringen
- Betecknad som PPE Cat III enligt (EU) förordning 2016/425 och förordning 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad
- Handskar tillhandahålls förpackade i renrumskompatibel polyeten för att enkelt integreras i dina processer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 1 (ISO 3) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Visa mer |