Läs mer
Kimtech™ G3 NxT Nitrilhandskar
Produktkod. 17827055
Change view
Storlek:
Betydande
Intermediär
Liten
Stor+
X-Small
X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17827055 Liten
17807055 X-Small
17817055 Intermediär
17897035 Betydande
17807045 X-large
17887045 Stor+
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17827055 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 62991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5580.00 SEK
    3325.43 SEK / Paket med 1000
    Save 2254.57 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-01-2027
Nitrilhandskar ger ett sömlöst skydd och är lämpliga för en rad olika renrumsmiljöer.
  • Noggrant testade för att säkerställa regelefterlevnad, vilket gör dem lämpliga för ISO Klass 3 eller högre renrumsmiljöer
  • Syntetiskt nitrilpolymermaterial är designat för passform och tillförlitlighet, med texturerade fingertoppar för förbättrat grepp och utmärkt vattentäthet som resulterar i låg risk för pinholes
  • Ambidextrous och har en pärlformad manschett för extra styrka och lätt att ta på sig, så att bäraren helt enkelt kan greppa och gå utan rädsla för att slita sönder materialet
  • Latex-, silikon- och puderfri
  • Frånvaron av naturgummilatex minskar risken för TYPE 1-handskrelaterade reaktioner, vilket skyddar både bäraren och appliceringen
  • Betecknad som PPE Cat III enligt (EU) förordning 2016/425 och förordning 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad
  • Handskar tillhandahålls förpackade i renrumskompatibel polyeten för att enkelt integreras i dina processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001 och ISO 13485
Modell 62991-40
Draghållfasthet 18 MPa
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm