Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitrilhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200000115
Storlek:
Betydande
Intermediär
Liten
Stor+
X-Small
X-large
Produktkod. 17807055
Brand: Kimtech™ 6299040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitrilhandskar ger ett sömlöst skydd och är lämpliga för en rad olika renrumsmiljöer.
  • Noggrant testade för att säkerställa regelefterlevnad, vilket gör dem lämpliga för ISO Klass 3 eller högre renrumsmiljöer
  • Syntetiskt nitrilpolymermaterial är designat för passform och tillförlitlighet, med texturerade fingertoppar för förbättrat grepp och utmärkt vattentäthet som resulterar i låg risk för pinholes
  • Ambidextrous och har en pärlformad manschett för extra styrka och lätt att ta på sig, så att bäraren helt enkelt kan greppa och gå utan rädsla för att slita sönder materialet
  • Latex-, silikon- och puderfri
  • Frånvaron av naturgummilatex minskar risken för TYPE 1-handskrelaterade reaktioner, vilket skyddar både bäraren och appliceringen
  • Betecknad som PPE Cat III enligt (EU) förordning 2016/425 och förordning 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad
  • Handskar tillhandahålls förpackade i renrumskompatibel polyeten för att enkelt integreras i dina processer
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Fingertjocklek (engelska) 6,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001 och ISO 13485
Modell 62990-40
Draghållfasthet 18 MPa
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm