Läs mer
Ansell Kimtech™ G3 Sterila Latexhandskar
Produktkod. 17885365
Change view
Storlek:
9
Produktkod. Storlek
17885365 9
1 options
Produktkod. 17885365 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 56849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7760.00 SEK
    3717.85 SEK / 200 par
    Save 4042.15 SEK
    52% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila handanpassade latexhandskar för renrumsapplikationer, 8 mil/0,20 mm tjocka, 12 tum/300 mm långa med pärlmanschetter och texturerade fingertoppar.
  • Trusted Partner: Kimtech™ är din partner i att driva framsteg och som en del av ett arv av innovation och partnerskap med det vetenskapliga samfundet är vi stolta över att erbjuda Kimtech™ G3 Sterile Latex Gloves
  • Pålitliga sterila handskar: När du behöver en pålitlig steril latexhandske är Kimtech™ G3 Sterile Latex Gloves ett utmärkt val
  • Förbättrat känslighetsgrepp: Dessa handskar har den utmärkta taktila känslighet som latex är känd för, innehåller lågt protein och endotoxin, och har texturerade handflator och fingertoppar för ett säkert grepp
  • Utvald pärlklädd manschett: De har en pärlklädd manschett för att förhindra nedrullning, mått 30 cm. långa och 8 mil tjocklek
  • Tillverkad miljövänlig: De är tillverkade med naturgummilatex, en förnybar resurs
  • Finns i olika storlekar: Dessa handskar finns i handspecifika par och är inte lämpliga för arbetare och tekniker med latexallergi
  • Tillhandahöll pålitlig säkerhet: Oavsett om du behöver en latexhandske för tillverkning av medicintekniska produkter, läkemedel eller forskningslaboratorier, Kimtech™ erbjuder G3 Sterile Latexhandskar skydd du kan lita på
  • Erbjudet riskskydd: Att bära rätt handskar kan hjälpa till att minska risken för korskontaminering och skapa en barriär mot stänk
  • Designad för renrumsanvändning: Kimtech™ G3 Sterile Latex Gloves rekommenderas för ISO renrumsmiljöer i klass 3 eller högre (dubbelpåsade med foderfoder)
  • Miljöansvarig: Dessa nitrilhandskar är miljövänliga och kan avledas från deponin genom Programmet RightCycle™
  • Designad för skydd: Kimtech™ ger dig det skydd och den renhet du behöver, till ett överkomligt pris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.2 mm
Hand Ambidextrous
Användning av laboratorium/renrum Renrum
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Modell 56849
Serie Kimtech™ Pure G3
Draghållfasthet 24 MPa
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.5 cm