Läs mer
Kimtech™ G3 Sterila Sterling™ nitrilhandskar
Beskrivning
- Handspecifik och tillverkad av steril nitril, vilket resulterar i förbättrad kontamineringskontroll som uppfyller en rad strikta regleringskrav
- Lämplig för EU-klass GMP ISO 5 Grade A sterila renrum, eller högre, och erbjuder en bekväm passform som passar för dubbel påklädning
- När den är dubbel på, ger en liknande känsla och fingerfärdighet som en enda latexhandske utan risk för TYP 1-latexallergiska reaktioner
- Miljövänlig tack vare deras minskade tjocklek
- Pärlklädda manschetter ger extra styrka och enkel att bära, och en texturerad finish förbättrar taktil kontroll och känslighet
- Har en hög renlighetsnivå på maximalt 1200 partiklar > 0,5 μm/cm² och en endotoxinnivå på max 20 enheter per par
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Visa mer |