Läs mer
Kimtech™ G3 Sterila Sterling™ nitrilhandskar
Beskrivning
- Handspecifik och tillverkad av steril nitril, vilket resulterar i förbättrad kontamineringskontroll som uppfyller en rad stränga regulatoriska villkor
- Lämplig för EU GMP ISO Klass 5 Grade A sterila renrum, eller högre, och erbjuder en bekväm passform som är lämplig för dubbel påtagning
- När du har dubbelt på dig, ge en liknande känsla och fingerfärdighet till en enda latexhandske utan risk för TYPE 1 latexallergiska reaktioner
- Miljömässigt ansvarsfulla på grund av deras minskade tjocklek
- Manschetter med pärlor kompletterar engångshandskarna’ styrka och lätt att ta på, och en texturerad finish förbättrar taktil kontroll och känslighet
- Har en hög renhetsnivå på maximalt 1200 partiklar> 0,5 μm/cm2 och en endotoxinnivå maximalt 20 enheter/par
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Visa mer |