Läs mer
Kimtech™ G3 Sterila Sterling™ nitrilhandskar
Descripción
- Handspecifik och tillverkad av steril nitril, vilket resulterar i förbättrad kontamineringskontroll som uppfyller en rad stränga regulatoriska villkor
- Lämplig för EU GMP ISO Klass 5 Grade A sterila renrum, eller högre, och erbjuder en bekväm passform som är lämplig för dubbel påtagning
- När du har dubbelt på dig, ge en liknande känsla och fingerfärdighet till en enda latexhandske utan risk för TYPE 1 latexallergiska reaktioner
- Miljömässigt ansvarsfulla på grund av deras minskade tjocklek
- Manschetter med pärlor kompletterar engångshandskarna’ styrka och lätt att ta på, och en texturerad finish förbättrar taktil kontroll och känslighet
- Har en hög renhetsnivå på maximalt 1200 partiklar> 0,5 μm/cm2 och en endotoxinnivå maximalt 20 enheter/par
Especificaciones
Especificaciones
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?