Läs mer
Kimtech™ G3 Sterila Sterling™ nitrilhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17897045
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17897045 8.5
17817045 6
17827045 6.5
17847045 7
17837045 7.5
17857045 8
17877045 9
17867045 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17897045 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 11826
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PPE Kategori III certifierade renrumshandskar lämpliga för en rad utmanande applikationer.
  • Handspecifik och tillverkad av steril nitril, vilket resulterar i förbättrad kontamineringskontroll som uppfyller en rad stränga regulatoriska villkor
  • Lämplig för EU GMP ISO Klass 5 Grade A sterila renrum, eller högre, och erbjuder en bekväm passform som är lämplig för dubbel påtagning
  • När du har dubbelt på dig, ge en liknande känsla och fingerfärdighet till en enda latexhandske utan risk för TYPE 1 latexallergiska reaktioner
  • Miljömässigt ansvarsfulla på grund av deras minskade tjocklek
  • Manschetter med pärlor kompletterar engångshandskarna’ styrka och lätt att ta på, och en texturerad finish förbättrar taktil kontroll och känslighet
  • Har en hög renhetsnivå på maximalt 1200 partiklar> 0,5 μm/cm2 och en endotoxinnivå maximalt 20 enheter/par
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Färg Grå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Modell 11826-40
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm