Läs mer
Ansell Kimtech™ G3 sterila vita nitrilhandskar
Produktkod. 17865375
Change view
Storlek:
7.5
Unit Size:
200 par
Product Code. Storlek Unit Size
17865375 7.5 200 par
1 options
Product Code. 17865375 Supplier Ansell Supplier No. 56891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6473.50 SEK
    3842.20 SEK / 200 par
    Save 2631.30 SEK
    40% Av
Add to basket
Edge
Add to basket
Erbjuda förbättrat sterilt renrumsskydd mot ett brett spektrum av föroreningar, kemikalier, virus och cytotoxiska läkemedel.
  • Innovativt partnerskap: Kimtech™ är din partner i att driva framsteg, som en del av ett arv av innovation och partnerskap med det vetenskapliga samfundet, är vi stolta över att erbjuda Kimtech™ G3 Sterile White Nitrile Gloves
  • Pålitligt skydd: När du behöver en pålitlig renrumshandske är Kimtech™ G3 Sterile White Nitrile Gloves ett smart val
  • Förbättrad kontamineringskontroll: Dessa handskar ger förbättrat sterilt renrumsskydd mot en mängd olika föroreningar, kemikalier, virus och cytotoxiska läkemedel
  • Antistatisk prestanda: Med en AQL på 1,5 har de antistatiskt testade, latex- och silikonfria handskarna en texturerad finish för förbättrat grepp och känslighet samtidigt som de är lämpliga för dubbel påtagning
  • Certifierad sterilitet: Kimtech™ G3 Sterile White Nitrile Gloves valideras till en sterilitetsgarantinivå (SAL) på 10-6 och fungerar med en renlighetsnivå på maximalt 950 partiklar; 0,5 μm/cm2
  • Låg endotoxinsäkerhet: Dessa handskar innehåller låga endotoxiner och uppfyller FDA:s livsmedelskontrakt samt USP 800-riktlinjer
  • Storleksspecifik passform: Finns i olika storlekar, dessa handhandskar är redo för renrum
  • Processeffektiv förpackning: Dubbelförpackning i polyetenpåsar säkerställer att dina processer och arbetsflöden kan fortsätta fungera effektivt inom ISO trevåningsrenrum och högre, inklusive bioteknik, aseptisk bearbetning, parenteral läkemedels- och oftalmisk tillverkning
  • Hållbar lösning: Dessa nitrilhandskar är miljövänliga och kan avledas från deponin genom Programmet RightCycle™
  • Pålitlig tillförlitlighet: Kimtech™ Det skydd och den renlighet du behöver, till ett överkomligt pris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Yes
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Delvis texturerad
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Hand Specifikt
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 7.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Modell 56891
Serie Kimtech™ G3 Sterile
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.5 cm