Läs mer
Kimtech™ M3 Vecsk-ansiktsmasker
Produktkod. 11742473
Change view
Fästtyp:
Slipsar
Öronöglor
Bredd (metrisk):
18 cm
23 cm
Bredd (engelska):
7,1 tum
9,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fästtyp Bredd (metrisk) Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
11742473 Öronöglor 18 cm 7,1 tum Paket med 500
11348031 Slipsar 23 cm 9,1 tum Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11742473 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 62465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4491.90 SEK
    3244.66 SEK / Paket med 500
    Save 1247.24 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Mask i veckstil tillgänglig med öronbyglar eller mjuka knytband. Rekommenderas för användning i ISO Klass 3 och högre renrumsmiljöer.
  • Innerbeklädnad i vitt BiCoSof™
  • Nosstycke tillverkat av helt sluten, mjuk, formbar aluminium
  • Ytterbeklädnad tillverkad av genomskinlig polyetenfilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Öronöglor
Material Polyeten
Storlek Standard
Sterilitet Icke-steril
Stil Plisserad
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
Disponibel Engångsbruk
Filtereffektivitet 99,5 % (PFE), 98,7 % (BFE)
För användning med (applikation) Halvledare, diskenhet, datalagring, integrerade kretsar
Latexfri Ja
Modell 62465
Porstorlek 0,1μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Serie Kimtech™ M3
Bredd (engelska) 7,1 tum
Bredd (metrisk) 18 cm