Läs mer
Kimtech™ M3-fickmaskar, stickade pannband
Description
- Rekommenderas för ISO Klass 3 eller högre renrumsmiljöer
- Smältblåst filtermedia av polypropen
- Designen i påsstil har ett stort andningsområde för maximal komfort
- Det inre ytskiktet är gjort av BiCoSof material
- Det yttre lagret är en film av låg luddande öppning
- Dubbelpåsad
- Icke-steril version 18-999-4521
- Gamma bestrålat med Sterility Assurance Level 10-6 version 19-175-580
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Pannband |
| Material | Polyeten |
| Storlek | Standard |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Påse |
| Renrumsklass | Klass 1 (ISO 3) |
| Filtereffektivitet | 97,2 % (PFE), 96 % (BFE) |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik |
| Show More |