Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ Ansiktsmasker i M3-påsestil, stickade pannband
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7237198
Sterilitet:
Sterila
Filtereffektivitet:
97,2 % (PFE), 96 % (BFE)
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 11795495
Brand: Kimtech™ 62483
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansiktsmasker i påsstil med stickade pannband är kompatibla med ISO Klass 3 och högre renrumsmiljöer. Individuellt förpackade masker har ett ytterskikt av polyetenfilm med låg luddighet som ger skydd mot kontaminering och det mjuka insidans tyget ger komfort.
  • Rekommenderas för ISO Klass 3 eller högre renrumsmiljöer
  • Smältblåst filtermedia av polypropen
  • Designen i påsstil har ett stort andningsområde för maximal komfort
  • Det inre ytskiktet är gjort av BiCoSof material
  • Det yttre lagret är en film av låg luddande öppning
  • Dubbelpåsad
  • Icke-steril version 18-999-4521
  • Gamma bestrålat med Sterility Assurance Level 10-6 version 19-175-580
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Pannband
Material Polyeten
Storlek Standard
Sterilitet Sterila
Stil Påse
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
Filtereffektivitet 97,2 % (PFE), 96 % (BFE)
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik
Latexfri Ja
Modell 62483
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Porstorlek 0,1μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Serie KimTech™ M3