Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17307669
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Produktkod. 17307669
Brand: Kimtech™ 62884
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa puderfria, ambidextrösa Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar med pärlformad manschett och texturerade fingertoppar skyddar mot kontaminering av kemiska stänk och mikroorganismrisker samtidigt som de minskar risken för TYPE I och IV handskarrelaterade hudreaktioner.
  • Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar skyddar mot kontaminering av kemikaliestänk och risker för mikroorganismer och ger ett sömlöst skydd när och var det gäller.
  • De puderfria handskarna är idealiska för användning i forsknings- och produktionsanläggningar, biovetenskap och icke-sterila läkemedelstillverkning.
  • Handskarna har ett innovativt tillvägagångssätt som använder en tunn nitrilpolymer med en spetstjocklek på bara 0,07 mm, men med utmärkt draghållfasthet lämplig för rigorös processanvändning.
  • Lätt att ta på, mjuk och bekväm Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar är lämpliga för längre användningstid.
  • Frånvaron av naturgummilatex, svavel och vulkaniseringsmedel* minskar risken för TYPE I och TYPE IV handskrelaterade hudreaktioner, vilket skyddar både bäraren och appliceringen.
  • Precisionstillverkning minskar risken för kontaminering och säkerställer att nitrilhandskarna erbjuder höga nivåer av regelefterlevnad.
  • Manschetter med pärlor och texturerade fingertoppar möjliggör utmärkt hantering av både våta och torra material, och de tvåsidiga handskarna har testats omfattande under stränga förhållanden.
  • Dessutom gör den tunna nitrilkonstruktionen och effektiva förpackningen att de kemikaliebeständiga handskarna kan minska avfallet med upp till 50 %.
  • Finns i flera storlekar: X-Small (62880), Small (62881), Medium (62883), Large (62883), X-Large (62884)
*Inget svavel tillsatt och formulerat utan följande vulkaniseringskemikalier och acceleratorer: Tiuramer, tiazoler, guanidiner och karbamater.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Micro Organism and Virus Protection
Accelerator gratis Yes
AQL 1.5
Färg Dark Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Partially Textured
Fingertjocklek (engelska) 1.8 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.18 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 2 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.05 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.05 mm
Längd (engelska) 9.45 in.
Längd (metrisk) 24 cm